Learn More
s1-Diazo-2-Naphthol-4-Sulfonsäure, 76 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437308
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437308 100 g 100 Gramm
15427308 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60805.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 887-76-3
Summenformel C10H6N2O4S
MDL-Nummer MFCD00012409
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid
Schmelzpunkt 160°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2925
Formelmasse 250.23
Reinheit (%) 76%