Learn More
1-(Dichloracetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-chinolinol, TRC
Artikelnummer. 30376028
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376028 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43178550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Dichloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinol
CAS 62265-67-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C11 H11 Cl2 N O2
Menge 50 mg
Synonym 2,2-Dichloro-1-(3,4-dihydro-6-hydroxy-1(2H)-quinolinyl)ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C11H11Cl2NO2/c12-10(13)11(16)14-5-1-2-7-6-8(15)3-4-9(7)14/h3-4,6,10,15H,1-2,5H2
SMILES Oc1ccc2N(CCCc2c1)C(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-1-(6-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-chinolin-1-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 260.12
Formelmasse 259.0167
Reinheit (%) >95