Learn More
1-(Dichloracetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-chinolinol, TRC
Artikelnummer. 30373584
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373584 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD431785100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Dichloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinol
CAS 62265-67-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C11 H11 Cl2 N O2
Menge 100 mg
Synonym 2,2-Dichloro-1-(3,4-dihydro-6-hydroxy-1(2H)-quinolinyl)ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C11H11Cl2NO2/c12-10(13)11(16)14-5-1-2-7-6-8(15)3-4-9(7)14/h3-4,6,10,15H,1-2,5H2
SMILES Oc1ccc2N(CCCc2c1)C(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-1-(6-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-chinolin-1-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 260.12
Formelmasse 259.0167
Reinheit (%) >95