Learn More
1-[(Diethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30364592
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364592 100 mg 100 Milligramm
30357456 10 mg 10 Milligramm
30353968 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD132223100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188854-42-4
Summenformel C11H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
Synonym 1-[(Diethylamino)carbonyl]-4-piperidinecarboxylic Acid, 1-Diethylcarbamoyl-piperidine-4-carboxylic Acid
IUPAC-Name 1-(diethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylic acid
SMILES CCN(CC)C(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(Diethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H20N2O3/c1-3-12(4-2)11(16)13-7-5-9(6-8-13)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Formelmasse 228.1474