Learn More
1-Dimethylamino--pentyn,2-pentyn, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367535
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367535 25 g 25 Gramm
11357535 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367535 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05662.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7383-77-9
Summenformel C7H13N
Molekulargewicht (g/mol) 111.188
MDL-Nummer MFCD00041631
InChI-Schlüssel XOJYPYPTLZUHAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethylamino-2-pentyne, 2-pentyn-1-amine,n,n-dimethyl, dimethylpent-2-ynylamine, dimethyl-pent-2-ynylamine, dimethyl pent-2-yn-1-yl amine
PubChem CID 139008
IUPAC-Name N,N-Dimethylpent-2-yn-1-amin
SMILES CCC#CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dimethylamino-2-pentyne
Dichte 0.812
Strukturformel CH3CH2C≡CCH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.436
Menge 25 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1738713
Formelmasse 111.19
Reinheit (%) 98%