Learn More
1-Dodecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4112270
15.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
10 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
112-53-8
C12H26O
186.34
MFCD00004753
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
8193
CHEBI:28878
Dodecan-1 -ol
CCCCCCCCCCCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
112-53-8
C12H26O
186.34
MFCD00004753
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
8193
CHEBI:28878
Dodecan-1 -ol
CCCCCCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Dodecanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 22.0°C to 27.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8350g/mL
Siedepunkt 258.0°C to 265.0°C
Flammpunkt 119°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3(CH2)11OH
Menge 5 mL
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 3451
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 186.34
Dampfdruck <0.1mbar at 20°C
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig