Learn More
Tocris Bioscience™ 1-EBIO
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001172
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001172 10 mg 10 Milligramm
30001173 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001172 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1041/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Activator of epithelial KCa channels
Activator of epithelial KCa channels, stimulates a large and sustained trans-epithelial Cl- secretory response across T84 monolayers. Induces hyperpolarization to the same magnitude as ACh in aortic value endothelial cells. Promotes embryonic stem cell (ESC) differentiation into cardiomyocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10045-45-1
Summenformel C9H10N2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-EBIO
Menge 10 mg
Formelmasse 162.19
Reinheit >99%
Molekulargewicht 162.19