Learn More
1-Eicosanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032857
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13373-97-2
C20H42S
314.616
MFCD07779406
YYHYWOPDNMFEAV-UHFFFAOYSA-N
1-eicosanethiol, eicosanethiol, 1-icosanethiol, icosyl mercaptan, eicosyl mercaptan, acmc-209btf
139443
Icosan-1-thiol
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13373-97-2
C20H42S
314.616
MFCD07779406
YYHYWOPDNMFEAV-UHFFFAOYSA-N
1-eicosanethiol, eicosanethiol, 1-icosanethiol, icosyl mercaptan, eicosyl mercaptan, acmc-209btf
139443
Icosan-1-thiol
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS
1-Eicosanethiol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Eicosanethiol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Eicosanethiol
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Geruch Stench
Strukturformel CH3(CH2)19SH
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 314.61
Reinheit (%) 98%