Learn More
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322726
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322726 25 g 25 Gramm
11332726 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08807.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298.56 g/mol
1-Eicosanol has been used in gradient HPLC-charged aerosol detection method for the detection of different lipids, as internal standard during determination of policosanol?s high molecular weight alcohols (policosanol?s fatty alcohols) in fish oil by GC. Also used as a non-ionic surfactant in cosmetics, used in lubricants, rubber, plastics, textiles and as an emulsion stabilizer and viscosity increasing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Eicosanol wurde in der Gradient-HPLC-geladenen Aerosol-Nachweismethode für den Nachweis verschiedener Lipide, als interner Standard bei der Bestimmung von Policosanol-Alkoholen mit hohem Molekulargewicht (Policosanol-Fettalkohole) in Fischöl durch GC verwendet. Wird auch als nichtionisches Tensid in Kosmetika, Schmierstoffen, Gummi, Kunststoffen, Textilien sowie als Emulsionsstabilisator und Viskositätserhöhungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-96-9
Summenformel C20H42O
Molekulargewicht (g/mol) 298.56
MDL-Nummer MFCD00002938
InChI-Schlüssel BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
IUPAC-Name Icosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Eicosanol
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Dichte 0.841
Siedepunkt 220°C to 225°C (3 mmHg)
Flammpunkt 195°C (383°F)
Menge 25 g
Beilstein 1705104
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 96%