Learn More
1-epi-Ramipril, TRC
Artikelnummer. 30428530
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428530 100 mg
30418298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR110980100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104195-90-6
Summenformel C23H32N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Synonym (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, [2S-[1[R*(S*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, (1R)-epi-Ramipril
IUPAC-Name (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
SMILES CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-epi-Ramipril
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18+,19-,20-/m0/s1
Formelmasse 416.2311