Learn More
1-Eth-1-ynyl-4-Hexylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzene |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | HCidentical toC6H4(CH2)5CH3 |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 186.3 |
Reinheit (%) | 97% |