Learn More
1-Ethoxy-2-propanol, +90 %, Rest 2-Ethoxy-1-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480560
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
4 x 500 mL
Packungsgröße:
2000 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480560 500 mL 500 Milliliter
11490560 4 x 500 mL 2000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043306.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
1-Ethoxy-2-propanol is used as a solvent for a wide variety of resins such as epoxies, acrylic, alkyds, polyesters, nitrocellulose, and polyurethanes. It is also used in the surface coating and printing industries, thereby it regulate the flow, levelling, and coalescence of both surface coatings. It acts as an intermediate in the production of agro-chemicals and de-icing, and anti-icing formulations. It finds application as to make cleaning products, as grease and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1569-02-4
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00067050
InChI-Schlüssel JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
PubChem CID 15287
IUPAC-Name 1-Ethoxypropan-2 -ol
SMILES CCOCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethoxy-2-propanol
Schmelzpunkt -100°C
Farbe Farblos
Dichte 0.896 g/mL
Siedepunkt 132°C
Flammpunkt 42°C (108°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest 2-Ethoxy-1-Propanol
Strukturformel CH3CH2OCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4065
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1987
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethoxy-2-propanol, 90+%, remainder 2-ethoxy-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethoxy-2-propanol,2-Ethoxypropanol