missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1-Ethoxycarbonylethyliden)Triphenylphosphoran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Beschreibung
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals. It’s also a Horner-Wadsworth-Emmons reagent. It can be used for olefination. It can also be utilized for the synthesis of more complex compounds, such as (29S,37S)-isomer of malevamide E, a potent ion-channel inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphoran ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien verwendet wird. Es ist auch ein Horner-Wadsworth-Emmons Reagenz. Es kann für die Olefination verwendet werden. Es kann auch für die Synthese komplexerer Verbindungen verwendet werden, wie z. B. (29S,37S)-Isomer von Malevamid E, einem potenten Ionenkanalinhibitor.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Berührung mit Sauerstoff und Luft vermeiden. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Enthält Triphenylphosphinoxid.
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphoran ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien verwendet wird. Es ist auch ein Horner-Wadsworth-Emmons Reagenz. Es kann für die Olefination verwendet werden. Es kann auch für die Synthese komplexerer Verbindungen verwendet werden, wie z. B. (29S,37S)-Isomer von Malevamid E, einem potenten Ionenkanalinhibitor.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Berührung mit Sauerstoff und Luft vermeiden. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Enthält Triphenylphosphinoxid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane |
Schmelzpunkt | 154°C to 160°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 757112 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 362.41 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'