Learn More
(1-Ethyl-1H-1,2,4-Triazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586521
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
215868-81-8
C5H9N3O
127.15
MFCD09966168
ZQYXCGFXZPLEKX-UHFFFAOYSA-N
1-ethyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methanol, 2-ethyl-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 2-ethyl-2h-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol,1-ethyl, 1-ethyl-5-hydroxymethyl-1,2,4-triazole, 1-ethyl-1,2,4-triazol-5-yl methan-1-ol, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl-methanol
11412385
CCN1N=CN=C1CO
215868-81-8
C5H9N3O
127.15
MFCD09966168
ZQYXCGFXZPLEKX-UHFFFAOYSA-N
1-ethyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methanol, 2-ethyl-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 2-ethyl-2h-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol,1-ethyl, 1-ethyl-5-hydroxymethyl-1,2,4-triazole, 1-ethyl-1,2,4-triazol-5-yl methan-1-ol, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl-methanol
11412385
CCN1N=CN=C1CO
Chemischer Name oder Material (1-Ethyl-1H-1, 2, 4-triazol-5-yl)methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name (1-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Formelmasse 127.15
Reinheit (%) 97%