Learn More
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used reaction media for chemical processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Reaktionsmedium in chemischen Prozessen verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 160.64 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |