Learn More
Alfa Aesar™ 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium Tetrafluorborat, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H59541.06
Weitere Details : CAS : 307492-75-7 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465086
  • 29.94 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
307492-75-7
211.999
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
21977262
[B-](F)(F)(F)F.CCN1C=C[N+](=C1C)C
C7H13BF4N2
MFCD08458929
1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 3-ethyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, dsstox_cid_29122, dsstox_rid_83341, dsstox_gsid_49266, 1-ethyl 2,3 dimethyl imidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate
1-Ethyl-2,3-Dimethylimidazol-3-ium;Tetrafluorborat
Spezifikation
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Gelb
307492-75-7
MFCD08458929
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
1-Ethyl-2,3-Dimethylimidazol-3-ium;Tetrafluorborat
21977262
Pulver
Moisture sensitive
5g
C7H13BF4N2
1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 3-ethyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, dsstox_cid_29122, dsstox_rid_83341, dsstox_gsid_49266, 1-ethyl 2,3 dimethyl imidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate
[B-](F)(F)(F)F.CCN1C=C[N+](=C1C)C
211.999
212
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation