Learn More
1-Ethyl-2-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778051
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
2687-91-4
C6H11NO
113.16
MFCD00003199
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
17595
1-Ethylpyrrolidin-2-on
CCN1CCCC1=O
2687-91-4
C6H11NO
113.16
MFCD00003199
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
17595
1-Ethylpyrrolidin-2-on
CCN1CCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -75.0°C
Dichte 0.9980g/mL
Siedepunkt 212.5°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670
Menge 25 g
Fieser 09,220
Relative Dichte 0.998
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Viskosität 2.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.