missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Ethyl-3-methylimidazolium Dicyanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029440
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
370865-89-7
C8H11N5
177.211
MFCD08276373
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, ethylmethylimidazolium dicyanamide, emim dca, acmc-209iqn, basionics™ vs 03, dsstox_cid_27940, dsstox_rid_82692, dsstox_gsid_47964, ksc221g0h
11159638
Cyanoiminomethylidenazanid;1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium
CCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
370865-89-7
C8H11N5
177.211
MFCD08276373
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, ethylmethylimidazolium dicyanamide, emim dca, acmc-209iqn, basionics™ vs 03, dsstox_cid_27940, dsstox_rid_82692, dsstox_gsid_47964, ksc221g0h
11159638
Cyanoiminomethylidenazanid;1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium
CCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N

Used to prepare dyes. Industrially used in natural gas and refinery process streams. They also are used in polymer industry as monomers. Amines find use as additives for lubricating oils, engine fuels, and asphalt, and are producers of ethanolamines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Zur Herstellung von Farbstoffen. Industriell in Erdgas- und Raffinerieprozessen eingesetzt. Sie werden auch in der Polymerindustrie als Monomere verwendet. Amine werden als Additive für Schmieröle, Kraftstoffe für Motoren und Asphalt verwendet und sind Ethanolaminproduzenten.

Löslichkeit
Wasserlöslich. Löslich in Lösungsmitteln wie Methanol, Aceton.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Soluble in solvents like methanol,acetone.
Formelmasse 177.21
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'