Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Beschreibung
It is used as OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als OLED-Materialien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dichlormethan, Ethanol und Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Wird als OLED-Materialien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dichlormethan, Ethanol und Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 5 g |
Beilstein | 5160333 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,,dichloromethane,ethanol,acetonitrile. |
Formelmasse | 238.07 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |