Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium-thiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7039961
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
331717-63-6
C7H11N3S
169.246
MFCD06798182
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
16211115
1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Thiocyanat
CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
331717-63-6
C7H11N3S
169.246
MFCD06798182
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
16211115
1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Thiocyanat
CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
It is used as a pharmaceutical intermediate and also used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und auch als primäres sowie sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 1.14
Brechungsindex n20/D 1.553
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 169.25
Reinheit (%) 98%