Learn More
1-Ethyl-4-[(4-n-Hexylphenyl)ethynyl]benzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411470
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411470 1 g 1 Gramm
11421470 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411470 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26908.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117923-34-9
Summenformel C22H26
Molekulargewicht (g/mol) 290.45
MDL-Nummer MFCD09909569
InChI-Schlüssel ZCEJWGXSGOFJTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-4-4-n-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-n-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-2-4-ethylphenyl ethynyl-4-hexylbenzene, acmc-20aov8, 4-ethyl-4'-n-hexyldiphenylacetylene, 1-ethyl-4-4-hexylphenyl ethynyl benzene, 4-4-ethylphenyl ethynyl-1-hexylbenzene
PubChem CID 18952851
IUPAC-Name 1-[2-(4-ethylphenyl)ethynyl]-4-hexylbenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-4-[(4-n-hexylphenyl)ethynyl]benzene
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Siedepunkt 172°C to 174°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.59
Menge 1 g
Formelmasse 290.45
Reinheit (%) ≥99%