Learn More
1-Ethyl-4-[(p-Tolyl)ethynyl]benzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11387069
31.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22692-80-4
C17H16
220.315
MFCD04038793
LFNSILZUJYWPJS-UHFFFAOYSA-N
1-4-ethylphenyl-2-4-methylphenyl acetylene, 1-ethyl-4-p-tolyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-methylphenyl ethynyl benzene, 1-4-ethyl-4-p-tolyl ethylnyl benzene, acmc-20apau, 1-ethyl-4-p-tolylethynyl benzene, 1-4-ethylphenyl-2-p-tolyl acetylene, 1-ethyl-4-4-methylphenyl ethynyl benzene, benzene,1-ethyl-4-2-4-methylphenyl ethynyl, 1-ethyl-4-2-4-methylphenyl-1-ethynyl benzene
11413368
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzol
CCC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22692-80-4
C17H16
220.315
MFCD04038793
LFNSILZUJYWPJS-UHFFFAOYSA-N
1-4-ethylphenyl-2-4-methylphenyl acetylene, 1-ethyl-4-p-tolyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-methylphenyl ethynyl benzene, 1-4-ethyl-4-p-tolyl ethylnyl benzene, acmc-20apau, 1-ethyl-4-p-tolylethynyl benzene, 1-4-ethylphenyl-2-p-tolyl acetylene, 1-ethyl-4-4-methylphenyl ethynyl benzene, benzene,1-ethyl-4-2-4-methylphenyl ethynyl, 1-ethyl-4-2-4-methylphenyl-1-ethynyl benzene
11413368
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzol
CCC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-4-[(p-tolyl)ethynyl]benzene
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Siedepunkt 135°C to 136°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) ≥99%