Learn More
(1-Ethyl-4-piperidinyl)Methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10659514
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10659514 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10462793 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659514 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01189CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 21168-71-8
Summenformel C8H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.25
MDL-Nummer MFCD05022431
InChI-Schlüssel ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylpiperidin-4-yl methanamine, 1-ethyl-4-piperidinyl methanamine, 1-1-ethylpiperidin-4-yl methanamine, c-1-ethyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-ethylpiperidin-4-methanamine, 1-ethyl-4-aminomethylpiperdine, 1-ethyl-4-piperidyl methylamine, 1-ethylpiperidin-4-yl methamine, 4-piperidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpiperidine-4-yl methanamine
PubChem CID 2794704
SMILES CCN1CCC(CN)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Ethyl-4-piperidinyl)methanamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name (1-ethylpiperidin-4-yl)methanamin
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%