Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Ethylsulfonyl)piperazin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55503.14
Weitere Details : CAS : 62937-96-6 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461778
  • 578.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
62937-96-6
178.25
BIYGAOBOLDXNHM-UHFFFAOYSA-N
415294
CCS(=O)(=O)N1CCNCC1
C6H14N2O2S
MFCD02093528
1-ethylsulfonyl piperazine, 1-ethylsulphonyl piperazine, 1-ethanesulfonyl piperazine, 1-ethylsulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonylpiperazine, ethylsulfonyl piperazine, ethanesulfonylpiperazine, ethanesulfonyl-piperazine
1-Ethylsulfonylpiperazin
Spezifikation
1-(Ethylsulfonyl)piperazine
69°C to 72°C
62937-96-6
MFCD02093528
BIYGAOBOLDXNHM-UHFFFAOYSA-N
1-Ethylsulfonylpiperazin
415294
Fest
Braun bis Weiß
25g
C6H14N2O2S
1-ethylsulfonyl piperazine, 1-ethylsulphonyl piperazine, 1-ethanesulfonyl piperazine, 1-ethylsulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonyl-piperazine, 1-ethanesulfonylpiperazine, ethylsulfonyl piperazine, ethanesulfonylpiperazine, ethanesulfonyl-piperazine
CCS(=O)(=O)N1CCNCC1
178.25
178.25
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation