Learn More
1-Ethynylcyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035787
78.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30389-18-5
C8H13N
123.20
MFCD00001489
GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
121691
1-ethynylcyclohexan-1-amine
NC1(CCCCC1)C#C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30389-18-5
C8H13N
123.20
MFCD00001489
GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
121691
1-ethynylcyclohexan-1-amine
NC1(CCCCC1)C#C
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclohexylamin wurde bei der Synthese von bicyclischen und tetrazyklischen Verbindungen verwendet. Es wurde auch als Substrat bei der Reaktion einer Reihe von Alkynen mit Quecksilber(II)acetat verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Ethynylcyclohexylamine
Dichte 0.913
Siedepunkt 65°C to 66°C (20 mmHg)
Flammpunkt 42°C (108°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane
Formelmasse 123.2
Reinheit (%) 98%