Learn More
1-Ethynylpyren, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052581
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34993-56-1
C18H10
226.28
MFCD02093933
VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
154905
1-ethynylpyren
C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34993-56-1
C18H10
226.28
MFCD02093933
VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
154905
1-ethynylpyren
C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Ethynylpyrene
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Beilstein 2365008
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver