Learn More
1-Fluor-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021496
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1493-27-2
C6H4FNO2
141.101
MFCD00007048
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
73895
1-Fluor-2-Nitrobenzol
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1493-27-2
C6H4FNO2
141.101
MFCD00007048
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
73895
1-Fluor-2-Nitrobenzol
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
1-Fluoro-2-nitrobenzene is an intermediate in the synthetic preparations of various pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluoro-2-Nitrobenzol ist ein Zwischenprodukt in den synthetischen Präparaten verschiedener pharmazeutischer Produkte.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt °C to 8°C
Dichte 1.340
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.5317
Menge 50 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 607262
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water.
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig