Learn More
1-(Heptafluorbutyryl)-imidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043321
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32477-35-3
C7H3F7N2O
264.103
MFCD00014503
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
94431
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-Imidazol-1-ylbutan-1-on
C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32477-35-3
C7H3F7N2O
264.103
MFCD00014503
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
94431
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-Imidazol-1-ylbutan-1-on
C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole is used in gas chromatography for the determination of various pharmaceutical compounds like retronecine in biological matrixes. It acts as a reagent for derivatize amine-groups. It plays an essential role to reduce GC column degradation due to its non-acidic property. It is an acylating agent, which converts thermally unstable compounds to its more volatile derivative and then made suitable for GC analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(Heptafluorobutyryl)imidazol wird in der Gaschromatographie zur Bestimmung verschiedener pharmazeutischer Verbindungen wie Retronezin in biologischen Matrizen verwendet. Es dient als Reagenz für die Derivatisierung von Amingruppen. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Reduzierung des GC-Säulenverfalls aufgrund seiner nicht-sauren Eigenschaft. Es ist ein Acylierungsmittel, das thermisch instabile Verbindungen in sein flüchtigeres Derivat umwandelt und dann für die GC-Analyse geeignet macht.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch und luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Schmelzpunkt 10°C to 13°C
Dichte 1.49
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.385
Menge 5 g
Beilstein 4488026
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol.
Formelmasse 264.1
Reinheit (%) ≥98%