Learn More
1Heptansulfonsäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509429
30.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22767-50-6
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
23672332
Natrium;heptan-1-sulfonat
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22767-50-6
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
23672332
Natrium;heptan-1-sulfonat
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 9% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H15NaO3S
Strukturformel CH3(CH2)6SO3Na
Menge 5 g
Beilstein 04, IV, 57
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.