Learn More
1-Heptanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020735
16.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-70-6
C7H16O
116.20
MFCD00002986
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
8129
Heptan-1-ol
CCCCCCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-70-6
C7H16O
116.20
MFCD00002986
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
8129
Heptan-1-ol
CCCCCCCO
1-Heptanol, is used in the fragrance industry due to its pleasant smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Heptanol wird aufgrund seines angenehmen Geruchs in der Duftstoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.7 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Heptanol
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 0.82
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)6OH
Brechungsindex 1.424
Menge 100 mL
Beilstein 1731686
Merck Index 14,4661
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.7g/L at 25°C.
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Heptanol