Learn More
1-Heptin-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7044222
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
7383-19-9
C7H12O
112.172
MFCD00041597
SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
93050
hept-1-yn-3-ol
CCCCC(C#C)O
7383-19-9
C7H12O
112.172
MFCD00041597
SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
93050
hept-1-yn-3-ol
CCCCC(C#C)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1-Heptyn-3-ol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Schwermetallpulvern fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Heptyn-3-ol
Dichte 0.869
Siedepunkt 161°C to 163°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.44
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1740804
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%