Learn More
1-Hexadecen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043771
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
629-73-2
C16H32
224.432
MFCD00008991
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
12395
CHEBI:77507
Hexadec-1-en
CCCCCCCCCCCCCCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
629-73-2
C16H32
224.432
MFCD00008991
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
12395
CHEBI:77507
Hexadec-1-en
CCCCCCCCCCCCCCC=C
1-Hexadecene is used as an intermediate for organic synthesis. It is utilized as a blend for off-shore drilling fluids. It is also used as a surface active agent, finishing agent, process regulator, functional fluid, lubricant and lubricant additive. Further, it acts as comonomers in polymer such as low density polyethylenes, which shows thiner, flexibility and tearing resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexadecen wird als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet. Es wird als Mischung für Offshore-Bohrflüssigkeiten verwendet. Es wird auch als Oberflächen-Wirkstoff, Ausrüstungsmittel, Prozessregler, Funktionsflüssigkeit, Schmierstoff und Schmiermittelzusatz verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Comonomer in Polymeren wie Polyethylen mit niedriger Dichte, die eine höhere Flexibilität und Reißfestigkeit aufweisen.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Petrolether und Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecene
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 0.781
Siedepunkt 273°C to 274°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 250 mL
Beilstein 1753401
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,petroleum ether and alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 224.43
Reinheit (%) 94%