Learn More
1-Hexadecyl-3-methylimidazoliumchlorid-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10048741
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate
CAS 404001-62-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H41ClN2O
MDL-Nummer MFCD07773044
Menge 10 g
Synonym 1-hexadecyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride hydrate, 1-hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate, 1-hexadecyl-3-methyl-1h-imidazolium chloride hydrate
InChI-Schlüssel YCRGEJFZTMXLMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
IUPAC-Name 1-Hexadecyl-3-Methylimidazol-3-ium;Chlorid;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 361.01
PubChem CID 60160661
Formelmasse 361.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.