Learn More
(1-Hexadecyl)-pyridiniumchlorid Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021244
14.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6004-24-6
C21H40ClNO
358.01
MFCD00149977
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-hexadecylpyridin-1-ium chloride hydrate, 1-hexadecylpyridinium chloride monohydrate, hexadecylpyridinium chloride monohydrate, unii-d9om4sk49p, pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate, d9om4sk49p, cetylpyridinii chloridum, sprol tn
22324
CHEBI:3566
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[CH+]C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6004-24-6
C21H40ClNO
358.01
MFCD00149977
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-hexadecylpyridin-1-ium chloride hydrate, 1-hexadecylpyridinium chloride monohydrate, hexadecylpyridinium chloride monohydrate, unii-d9om4sk49p, pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate, d9om4sk49p, cetylpyridinii chloridum, sprol tn
22324
CHEBI:3566
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[CH+]C=C1
(1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate is used in a study to assess removal of emulsified oil from oily waste water and removal of emulsified food and mineral oils from waste water. And it is used for detergent-based extraction of membrane-associated enzymes such as alkaline phosphatase, and in extraction of chromium and palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Hexadecyl)pyridiniumchlorid-Monohydrat wird in einer Studie verwendet, um die Entfernung von emulgiertem Öl aus ölhaltigem Abwasser und die Entfernung von emulgierten Lebensmitteln und Mineralölen aus Abwasser zu beurteilen. Und es wird für die detergenzbasierte Extraktion membranassoziierter Enzyme wie alkalischer Phosphatase und für die Extraktion von Chrom und Palladium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3578606
Merck Index 14,2032
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, chloroform
IUPAC-Name 1-Hexadecylpyridin-1-ium;Chlorid;Hydrat
Formelmasse 358.02 (339.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%