Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hexadecylamine |
| Schmelzpunkt | 38.0°C to 47.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 330.0°C |
| Flammpunkt | 140°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 88% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)15NH2 |
| Menge | 5 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
RUO– Nur für Forschungszwecke