Learn More
1-Hexadecylamin, techn. 90 %, Rest hauptsächlich 1-Octadecylamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448740
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448740 25 g 25 Gramm
11460627 250 g 250 Gramm
11450627 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448740 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22459.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
1-Hexadecylamine is used for producing resin, senior detergent, anti-caking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexadecylamin wird zur Herstellung von Harzen, älteren Reinigungsmitteln und Antiklumpmitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-27-1
Summenformel C16H35N
Molekulargewicht (g/mol) 241.46
MDL-Nummer MFCD00008158
InChI-Schlüssel FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
IUPAC-Name hexadecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecylamine
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Dichte 0.813
Siedepunkt 144°C (2 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Prozentgehaltsbereich 90%
Hinweise zum Prozentgehalt Rückstand hauptsächlich 1-Octadecylamin
Brechungsindex 1.4496
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1634065
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 241.46
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch