Learn More
1-Hexadecyn, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081408
123.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
629-74-3
C16H30
222.42
MFCD00015084
UCIDYSLOTJMRAM-UHFFFAOYSA-N
1-hexadecyne, tetradecylacetylene, acmc-209nbc
12396
Hexadec-1-yn
CCCCCCCCCCCCCCC#C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
629-74-3
C16H30
222.42
MFCD00015084
UCIDYSLOTJMRAM-UHFFFAOYSA-N
1-hexadecyne, tetradecylacetylene, acmc-209nbc
12396
Hexadec-1-yn
CCCCCCCCCCCCCCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecyne
Schmelzpunkt 13°C to 16°C
Dichte 0.79
Siedepunkt 146°C to 148°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3(CH2)13C≡CH
Brechungsindex 1.442
Menge 5 g
Beilstein 1702804
Formelmasse 222.42
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften