Learn More
1-Hexanethiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012930
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
111-31-9
C6H14S
118.24
MFCD00004909
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
8106
hexane-1-thiol
CCCCCCS
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
111-31-9
C6H14S
118.24
MFCD00004909
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
8106
hexane-1-thiol
CCCCCCS
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Hexanethiol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -81°C to 80°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5SH
Brechungsindex 1.4470 to 1.4510
Menge 5 mL
Beilstein 01, 408
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons
Formelmasse 118.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig