Learn More
1-Hexen, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229238
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
592-41-6
C6H12
84.15
MFCD00009505
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
11597
CHEBI:24579
Hex-1-en
CCCCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
592-41-6
C6H12
84.15
MFCD00009505
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
11597
CHEBI:24579
Hex-1-en
CCCCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Hexene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -140.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6780g/mL
Siedepunkt 62.0°C to 65.0°C
Flammpunkt −26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CH=CH2
Brechungsindex 1.3867 to 1.3887
Menge 100 mL
Beilstein 01,215
Relative Dichte 0.678
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50 mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and hydrocarbon solvents, soluble in ethanol and diethyl ether
Viskosität 0.34 mm2/s (40°C)
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.