Learn More
1-Hexyl-d13-3-(1-naphthoyl)indole JWH 19-d13, TRC
Artikelnummer. 30406951
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406951 1 mg
30405713 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30406951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2968021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346598-25-1
Summenformel C25H12D13NO
Molekulargewicht (g/mol) 368.55
Synonym (1-Hexyl-d13-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone
SMILES O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C4=CC=CC=C43
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexyl-d13-3-(1-naphthoyl)indole JWH 19-d13
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H25NO/c1-2-3-4-9-17-26-18-23(21-14-7-8-16-24(21)26)25(27)22-15-10-12-19-11-5-6-13-20(19)22/h5-8,10-16,18H,2-4,9,17H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,9D2,17D2
Formelmasse 368.2752