Learn More
1-Hexylboronsäurepinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030271
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86308-26-1
C12H25BO2
212.14
MFCD08457665
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
10921795
2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86308-26-1
C12H25BO2
212.14
MFCD08457665
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
10921795
2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Hexylboronic acid pinacol ester
Dichte 1.167
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 1 g
Formelmasse 212.14
Reinheit (%) 98%