Learn More
1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one |
| CAS | 38895-88-4 |
| Summenformel | C6H12O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(8)4-7/h7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)CO |
| IUPAC-Name | 1-Hydroxy-3,3-Dimethylbutan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.15 |
| Formelmasse | 116.0837 |