missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Hydroxyanthracen-9(10H)-on, Mikromol™

Artikelnummer. 30052424
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Conditionnement:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
30052424 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30052424 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0137.050025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-Hydroxyanthracen-9(10H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemischer Name oder Material 1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one
CAS 1715-81-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Hydroxy-9(10H)-anthracenone, Anthrone, 1-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-Hydroxy-9-anthrone, 1-Hydroxyanthrone, Dithranol Imp. D (EP), Dithranol Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O2/c15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(16)13(10)12/h1-7,15H,8H2
SMILES Oc1cccc2Cc3ccccc3C(=O)c12
IUPAC-Name 1-Hydroxy-10H-anthracen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
Menge 25 mg
Formelmasse 210.0681 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.