missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1-Hydroxyethyliden)bisphosphonsäure-Tetranatriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic Acid Tetrasodium Salt |
| CAS | 3794-83-0 |
| Summenformel | C2 H4 O7 P2 . 4 Na |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (Hydroxyethylidene)diphosphonic Acid Tetrasodium Salt, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid Tetrasodium Salt, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic Acid Tetrasodium Salt, Briquest ADPA 21SH, Chelest PH 214, DQ 2016, Defloc EN 43, Dequest 2016, Dequest 2016D, Encap 81105, Etidronic Acid Tetrasodium Salt, Feliox 115A Tetrasodium Salt, PH 214, SHEDN, Sequion 10Na4, Tarpinel 4NL, Tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bis[phosphonate], Tetrasodium (1-hydroxyethylidene)diphosphonate, Tetrasodium 1-hydroxy-1,1-ethanediphosphonate, Tetrasodium HEDP, Tetrasodium Etidronate, Tetrasodium hydroxyethylidene-1,1-diphosphonate, Turpinal 4NL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H8O7P2.4Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;;/q;4*+1/p-4 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(O)(P(=O)([O-])[O-])P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-Name | Tetranatrium;1,1-Diphosphonatoethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.956 |
| Formelmasse | 293.902 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?