Learn More
1-Hydroxymethyl-5,5-Dimethylhydantoin, 97 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin wird als Chelator für lichtempfindliche pharmazeutische Wirkstoffe und als Rohstoff für wasserlösliche Polymere verwendet. Kann zudem als Rohstoff für Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel sowie als löslicher Inhibitor für Proteine verwendet werden. Wird als Adjuvans bei der Bleichung von mit Lebensmitteln in Kontakt kommendem Recyclingpapier und -karton für Lebensmittelverpackungen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin wird als Chelator für lichtempfindliche pharmazeutische Wirkstoffe und als Rohstoff für wasserlösliche Polymere verwendet. Kann zudem als Rohstoff für Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel sowie als löslicher Inhibitor für Proteine verwendet werden. Wird als Adjuvans bei der Bleichung von mit Lebensmitteln in Kontakt kommendem Recyclingpapier und -karton für Lebensmittelverpackungen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin |
Schmelzpunkt | 104°C to 106°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 139160 |
Merck Index | 14,4831 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water. |
Formelmasse | 158.16 |
Reinheit (%) | 97% |