Learn More
1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl(Tetraphenyl-2,4-Cyclopentadien-1-on)-mu-hydrotetracarbonyldiruthenium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455045
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455045 0.5 g 0.50 Gramm
15465045 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046884.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104439-77-2 | C62H42O6Ru2
1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-hydroteracarbonyldiruthenium(II) is widely used in various types of applications in organic synthesis. It is used for hydrogenation of carbonyls, alkenes and imines. It is also used in the alkylation of amines and amination of propargyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Katalysator für Wasserstofftransfers einschließlich Reduktion von Ketonen und Aldehyden sowie Oxidation und/oder Racemisierung von Aminen und Alkoholen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104439-77-2
Summenformel C62H42O6Ru2
MDL-Nummer MFCD03840556
Synonym Shvo's Catalyst
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl (tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldir
Schmelzpunkt 223°C to 227°C
Farbe Gelb bis orange
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8483
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and polar organic solvents.
Formelmasse 1085.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin