missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Indanonoxim, Mikromol™

Artikelnummer. 17913356
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17913356 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17913356 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3667.060025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-Indanonoxim
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Indanone Oxime
CAS 3349-60-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Indanone Oxime
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, oxime, 1-Indanone, oxime (7CI,8CI), NSC 186236
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2
SMILES ON=C1CCc2ccccc12
IUPAC-Name N-(2,3-Dihydroinden-1-yliden)Hydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
Menge 25 mg
Formelmasse 147.0684 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.