Learn More
1-Iod-1H,1H,2H,2H-perfluordodecan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorododecane |
| CAS | 2043-54-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C12 H4 F21 I |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluorododecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-12-iodododecane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H4F21I/c13-3(14,1-2-34)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h1-2H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-12-iodododecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 674.031 |
| Mehr anzeigen |