Learn More
1-Iod-2-Methylpropan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022904
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
513-38-2
C4H9I
184.02
MFCD00001084
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
10556
1-iodo-2-Methylpropan
CC(C)CI
513-38-2
C4H9I
184.02
MFCD00001084
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
10556
1-iodo-2-Methylpropan
CC(C)CI
1-Iodo-2-methylpropane is used as solvents, analytical reagents and organic synthesis of raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iod-2-methylpropan wird als Lösungsmittel, analytisches Reagenz und zur organischen Synthese von Rohstoffen verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-methylpropane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -93°C
Dichte 1.599
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 25 g
UN-Nummer UN2391
Beilstein 1730927
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,5144
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 184.02
Reinheit (%) 98%