Learn More
1-Iod-2-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081910
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-73-4
C6H4INO2
249.01
MFCD00007088
JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
69115
1-Iod-2-Nitrobenzol
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-73-4
C6H4INO2
249.01
MFCD00007088
JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
69115
1-Iod-2-Nitrobenzol
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 288°C to 289°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2044110
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 249.01
Reinheit (%) 97%